Läs mer
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Kopplingsharts
Produktkod. 10485505 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10485505 10 mL 10ml
11896774 50 mL 50ml
11796406 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10485505 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20401
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kovalent immobilisera cystein-peptider eller proteiner (sulfhydryl-ligander) för affinitetsrening med hjälp av jodoacetyl-aktiverade agarospärlor och kolonner.
Thermo Scientific™ SulfoLink Kopplingsharts är jodoacetylaktiverad för kovalent immobilisering av sulfhydryl-innehållande peptider eller proteiner för affinitetsrening.
SulfoLink Coupling Resin är porös, tvärbunden 6% pärlformad agaros som har aktiverats med jodoacetylgrupper. När de inkuberas med en lösning av peptid eller protein som innehåller reducerade cysteinrester, reagerar jodoacetylgrupperna specifikt och effektivt med de exponerade sulfhydrylerna (-SH) för att bilda kovalenta och irreversibla tioeterbindningar som permanent fäster peptiden eller proteinet till hartset. Resultatet är ett skräddarsytt affinitetsharts för rening av antikroppar, antigener och andra intressanta molekyler.
Komplett SulfoLink Immobiliseringskit finns för peptider och proteiner. Varje kit innehåller alla reagenser för att bereda respektive peptid- eller proteinprov och fem kolonner som innehåller 2mL SulfoLink Harts som kan användas i antingen gravitationsflöde eller centrifugformat för effektiva kopplingsreaktioner och flera cykler av affinitetsrening. En enkolumns provsats för användning med antingen peptider eller proteiner är också tillgänglig, eller SulfoLink Kopplingsharts kan köpas separat.
Höjdpunkter:
  • Specifik konjugering genom sulfhydryl (-SH) grupper– jodoacetylgrupperna reagerar specifikt med sulfhydryler för att bilda irreversibla tioeterbindningar
  • Separata kit optimerade för peptider eller proteiner– kit innehåller optimerade reagenser för att förbereda peptid- eller proteinprover för effektiv immobilisering
  • Snabb– spinnkolonner ökar protokollhastigheten; förbered och koppla prover på 2 timmar (peptider) till 3,5 timmar (proteiner)
  • Flexibla kopplingsförhållanden– använd pH 7,5 till 9,0 vattenhaltiga buffertar, organiskt lösningsmedel (t.ex. 20 % DMSO) eller denatureringsmedel (guanidin ·HCl), efter behov för protein- eller peptidlöslighet under kopplingsreaktionen
  • Lätt att följa instruktioner– strömlinjeformade protokoll för provberedning, immobilisering och affinitetsrening
  • Hög kapacitet– immobilisera 1 till 2 mg peptid eller 2 till 20 mg protein per 2 ml kolonn SulfoLink Kopplingsharts
Innehåller:
Kit innehåller SulfoLink Hartskolonner (2mL), protein- eller peptidberedningsreagens (t.ex. reduktionsmedel), kopplingsbuffert, tvättlösning, L-cysteinlösning (för släckning) och avsaltningskolonner (endast proteinkit)
Rekommenderas för:
Immobilisera peptider med terminala cysteinrester för att rena antikroppar som genererades mot peptidimmunogener framställda genom maleimidkonjugering; Immobilisera antikroppar på ett orienterat sätt genom sulfhydryler i gångjärnsregionen för att säkerställa att antigenbindningsställen inte är steriskt hindrade för antigenaffinitetsrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara produkten i mörker vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Form Flytande suspension
Produktlinje SulfoLink
Kvantitet 10 mL
Typ Harts
Stationär fas Haloacetyl
Tillräckligt för 1 mg peptid eller 10 mg antikropp per ml harts
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts