Läs mer
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Immobiliseringskit för proteiner, 2 mL
Produktkod. p-7184479 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 kolumnsats
5 kolonnsats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10423805
Brand: Thermo Scientific™ 20325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kovalent immobilisera cystein-peptider eller proteiner (sulfhydryl-ligander) för affinitetsrening med hjälp av jodoacetyl-aktiverade agarospärlor och kolonner.
Thermo Scientific™ SulfoLink Kopplingsharts är jodoacetylaktiverad för kovalent immobilisering av sulfhydryl-innehållande peptider eller proteiner för affinitetsrening.
SulfoLink Coupling Resin är porös, tvärbunden 6% pärlformad agaros som har aktiverats med jodoacetylgrupper. När de inkuberas med en lösning av peptid eller protein som innehåller reducerade cysteinrester, reagerar jodoacetylgrupperna specifikt och effektivt med de exponerade sulfhydrylerna (-SH) för att bilda kovalenta och irreversibla tioeterbindningar som permanent fäster peptiden eller proteinet till hartset. Resultatet är ett skräddarsytt affinitetsharts för rening av antikroppar, antigener och andra intressanta molekyler.
Komplett SulfoLink Immobiliseringskit finns för peptider och proteiner. Varje kit innehåller alla reagenser för att bereda respektive peptid- eller proteinprov och fem kolonner som innehåller 2mL SulfoLink Harts som kan användas i antingen gravitationsflöde eller centrifugformat för effektiva kopplingsreaktioner och flera cykler av affinitetsrening. En enkolumns provsats för användning med antingen peptider eller proteiner är också tillgänglig, eller SulfoLink Kopplingsharts kan köpas separat.
Höjdpunkter:
  • Specifik konjugering genom sulfhydryl (-SH) grupper– jodoacetylgrupperna reagerar specifikt med sulfhydryler för att bilda irreversibla tioeterbindningar
  • Separata kit optimerade för peptider eller proteiner– kit innehåller optimerade reagenser för att förbereda peptid- eller proteinprover för effektiv immobilisering
  • Snabb– spinnkolonner ökar protokollhastigheten; förbered och koppla prover på 2 timmar (peptider) till 3,5 timmar (proteiner)
  • Flexibla kopplingsförhållanden– använd pH 7,5 till 9,0 vattenhaltiga buffertar, organiskt lösningsmedel (t.ex. 20 % DMSO) eller denatureringsmedel (guanidin ·HCl), efter behov för protein- eller peptidlöslighet under kopplingsreaktionen
  • Lätt att följa instruktioner– strömlinjeformade protokoll för provberedning, immobilisering och affinitetsrening
  • Hög kapacitet– immobilisera 1 till 2 mg peptid eller 2 till 20 mg protein per 2 ml kolonn SulfoLink Kopplingsharts
Innehåller:
Kit innehåller SulfoLink Hartskolonner (2mL), protein- eller peptidberedningsreagens (t.ex. reduktionsmedel), kopplingsbuffert, tvättlösning, L-cysteinlösning (för släckning) och avsaltningskolonner (endast proteinkit)
Rekommenderas för:
Immobilisera peptider med terminala cysteinrester för att rena antikroppar som genererades mot peptidimmunogener framställda genom maleimidkonjugering; Immobilisera antikroppar på ett orienterat sätt genom sulfhydryler i gångjärnsregionen för att säkerställa att antigenbindningsställen inte är steriskt hindrade för antigenaffinitetsrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Immobilisering av 1 mg peptid eller 10 mg protein per kolonn
• SulfoLink Kolonn, 2 ml, 1 kolonn
• SulfoLink Beredningsbuffert, 7,5 ml
• SulfoLink Kopplingsbuffert, 120 ml
• Tvättlösning, 25 ml
• PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• 2-·merkaptoetylamin HCl, 6 mg
• Bond-Breaker TCEP-lösning, neutralt pH, 0,5 ml
• L-·cystein-HCl, 100 mg
• Zeba Spin Avsaltningskolonn, 5 mL, 1 kolonn
• Kolumntillbehör
Förvara komponenterna vid 4 C skyddade °från ljus vid mottagandet.
Produktlinje SulfoLink
Kvantitet 1 kolumnsats
Typ Immobiliseringssats
Stationär fas Haloacetyl
Tillräckligt för 1 till 20 mg peptid eller protein per kolumn
Formatera Centrifugkolonn
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts