Läs mer
Sulfometurometyl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16380178 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16380178 1 mL
1 options
Produktkod. 16380178 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Sulfometuron-metyl74222-97-21000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfometuromethyl
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 74222-97-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C15H16N4O5S
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ZDXMLEQEMNLCQG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=NC(=N1)NC(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC)C
IUPAC-namn metyl 2-[(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)karbamoylsulfamoyl]bensoat
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 364.376
PubChem CID 52997
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:9348
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfometuromethyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning