Läs mer
Sulfometuron Methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfometuron-methyl |
| CAS | 74222-97-2 |
| Molekylformel | C15 H16 N4 O5 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Oust, Methyl 2-[[[[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N4O5S/c1-9-8-10(2)17-14(16-9)18-15(21)19-25(22,23)12-7-5-4-6-11(12)13(20)24-3/h4-8H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,21) |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.38 |
| Formel vikt | 364.0841 |