Läs mer
Sulfonal, Mikromol™
Beskrivning
Sulfonal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfonal |
| CAS | 115-24-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfonal |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H16 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Propane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)propane, 2-Propanone, bis(ethyl sulfone), Acetone diethyl sulfone, Acetone, bis(ethyl sulfone), NSC 26248, Propane-diethylsulfone, Sulfonal, Sulfonmethane, Sulphonal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O4S2/c1-5-12(8,9)7(3,4)13(10,11)6-2/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCS(=O)(=O)C(C)(C)S(=O)(=O)CC |
| IUPAC-namn | 2,2-bis(ethylsulfonyl)propane |
| Visa mer |