Läs mer
Sulfonamid, MP Biomedicals
Produktkod. 11453361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453361 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11453361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210298825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 SEK
    397.27 SEK / 25g
    Save 20.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
CAS 63-74-1
Molekylformel C6H8N2O2S
Kvantitet 25 g
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
InChI-nyckel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373