missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfonamides Mixture for GB/T 21316-2007 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfabenzamide∣Sulfacetamide∣Sulfachloropyridazine∣Sulfadiazine∣Sulfadimethoxine∣Sulfadimidine∣Sulfadoxine∣Sulfaguanidine∣Sulfamerazine∣Sulfameter∣Sulfamethizole∣Sulfamethoxazole∣Sulfamethoxypyridazine∣Sulfamonomethoxine∣Sulfamoxol∣Sulfanitran∣Sulfaphenazole∣Sulfapyridine∣Sulfaquinoxaline∣Sulfathiazole∣Sulfisomidine∣Sulfisoxazole∣Trimethoprim |
| CAS | 127-71-9, 144-80-9, 80-32-0, 68-35-9, 122-11-2, 57-68-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfabenzamide∣Sulfacetamide∣Sulfachloropyridazine∣Sulfadiazine∣Sulfadimethoxine∣Sulfadimidine∣Sulfadoxine∣Sulfaguanidine∣Sulfamerazine∣Sulfameter∣Sulfamethizole∣Sulfamethoxazole∣Sulfamethoxypyridazine∣Sulfamonomethoxine∣Sulfamoxol∣Sulfanitran∣Sulfaphenazole∣Sulfapyridine∣Sulfaquinoxaline∣Sulfathiazole∣Sulfisomidine∣Sulfisoxazole∣Trimethoprim |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Sulfabenzamide 100 μg/mL∣Sulfacetamide 100 μg/mL∣Sulfachloropyridazine 100 μg/mL∣Sulfadiazine 100 μg/mL∣Sulfadimethoxine 100 μg/mL∣Sulfadimidine 100 μg/mL∣Sulfadoxine 100 μg/mL∣Sulfaguanidine 100 μg/mL∣Sulfamerazine 100 μg/mL∣Sulfameter 100 μg/mL∣Sulfamethizole 100 μg/mL∣Sulfamethoxazole 100 μg/mL∣Sulfamethoxypyridazine 100 μg/mL∣Sulfamonomethoxine 100 μg/mL∣Sulfamoxol 100 μg/mL∣Sulfanitran 100 μg/mL∣Sulfaphenazole 100 μg/mL∣Sulfapyridine 100 μg/mL∣Sulfaquinoxaline 100 μg/mL∣Sulfathiazole 100 μg/mL∣Sulfisomidine 100 μg/mL∣Sulfisoxazole 100 μg/mL∣Trimethoprim 100 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?