Läs mer
Sulfonazo III salt
Produktkod. 11478723
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478723 5 g 5g
11488723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478723 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10486.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68504-35-8 | C22H16N4Na4O14S4 | 780.583 g/mol
Sulfonazo III-salt används som spektrofotometriskt reagens för alkaliska jordartsmetaller och indikator för sulfattitrering. I allmänhet används det som en indikator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sulfonazo III-salt används som spektrofotometriskt reagens för alkaliska jordartsmetaller och indikator för sulfattitrering. I allmänhet används det som en indikator.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68504-35-8
Molekylformel C22H16N4Na4O14S4
Molekylvikt (g/mol) 780.583
MDL-nummer MFCD00003942
InChI-nyckel WHVMUCGHHVLOCE-FMNKGCAFSA-N
Synonym Tetrasodium 4,5-dihydroxy-3,6-bis[(2-sulfonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulfonate
PubChem CID 131857569
IUPAC-namn (3E,6E)-4,5-dioxo-3,6-bis[(2-sulfofenyl)hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonsyra;natrium
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4S(=O)(=O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfonazo III salt
Smältpunkt ≥300°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1900148
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 776.57
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.