Läs mer
Sulfonazo III natriumsalt, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15628470
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15628470 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15628470 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 861705G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Titreringsindikator (för SO4)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfonazo III sodium salt
CAS 164581-28-6
Molekylformel C22H12N4Na4O14S4
MDL-nummer MFCD00003942
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1900148
InChI-nyckel OWVXGCUJHKOBMQ-SGLNGUFESA-J
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4S(=O)(=O)[O-])C(=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn tetranatrium;(3Z,6E)-4,5-dioxo-3,6-bis[(2-sulfonatofenyl)hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 776.551
PubChem CID 71299731
Formel vikt 776.57g/mol
Förpackning Polyflaska
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver