Läs mer
MedChemExpress Sulforhodamine 101
Produktkod. 16482796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16482796 25 mg
1 options
Produktkod. 16482796 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY10187825mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sulforhodamine 101 (SR101) is an amphoteric rhodamine red fluorescent dye (excitation/emission: 586/605 nm).
Sulforhodamine 101 is used extensively for investigating neuronal morphology and acts as a cell type-selective fluorescent marker of astrocytes both in vivo and in slice preparations.
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (82.41 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 8.33 mg/mL (13.73 mM; Need ultrasonic)
Molekylvikt (g/mol) 606.71 g/mol
CAS 60311-02-6
Synonym SR101