Läs mer
Sulforhodamine 101 syraklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403339
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403339 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15403339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60581.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3126.30 SEK
    2477.65 SEK / 10mg
    Save 648.65 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 82354-19-6 | C31H29ClN2O6S2 | 625,15 g/mol
Fluorescerande märkningsförening
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulforhodamine 101 acid chloride
CAS 82354-19-6
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Molekylformel C31H29ClN2O6S2
MDL-nummer MFCD00012406
Beilstein 8667894
Synonym Texas Red™; Sulforhodamine 101 sulfonyl chloride
Färg Rött
Kvantitet 10 mg
InChI-nyckel MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Pulver
LEDER [O-]S(=O)(=O)C1=C(C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O)C1=C2C=C3CCC[N+]4=C3C(CCC4)=C2OC2=C3CCCN4CCCC(C=C12)=C34
IUPAC-namn 16-[4-(klorsulfonyl)-2-sulfonatofenyl]-3-oxa-9A5,23-diazaheptacyklo[17.7.1.1 ⁵,⁹,0², ¹⁷,0⁴, ¹⁵,0²³,²⁷,0¹3,²⁸]octacosa-1,4,9(28),13,15,17,19(27)-heptaen-9-ylium
Molekylvikt (g/mol) 625.15
PubChem CID 452705
ChEBI CHEBI:51247
Formel vikt 625.15
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulforhodamine 101 acid chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulforhodamine 101 acid chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.