Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sulforhodamine 101 (fri syra), 99%, ren, laserkvalitet
Produktkod. 11926941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11926941 2.5 g 2.5g
10686224 100 mg 100mg
10075950 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11926941 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 419940025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 60311-02-6 | C31H29ClN2O6S2 | 625.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60311-02-6
Molekylformel C31H29ClN2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 625.15
MDL-nummer MFCD00012407
InChI-nyckel MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulforhodamine 101, sulforhodamine 101; sulforhodamine 640, unii-fx0es3271v, texas red, sulforhodamine 101 acid chloride, 2-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-pyrido 3,2,1-ij quinolizino 1',9':6,7,8 chromeno 2,3-f quinolin-4-ium-9-yl-5-sulfobenzenesulfonate, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9$l^ 5 ,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1^ 5,9 .0^ 2,17 .0^ 4,15 .0^ 23,27 .0^ 13,28 octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9??,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1?,?.0 2 , 1 ?.0?, 1 ?.0 2 3 , 2 ?.0 1 3 , 2 ? octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9lambda,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1,.0 2 , 1 .0, 1 .0 2 3 , 2 .0 1 3 , 2 octacosa-1,4,9 28 ,13,15,17,19 27-heptaen-9-ylium, 9-2,4-disulfophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium inner salt, hydrogen 9-2,4-disulphonatophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium
PubChem CID 122180
ChEBI CHEBI:52274
IUPAC-namn 16-[4-(klorsulfonyl)-2-sulfonatofenyl]-3X4-oxa-9,23-diazaheptacyklo[17.7.1.1 ⁵,⁹.0², ¹⁷,0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.013,²⁸]octacosa-1,3,5(28),13,15,17,19(27)-heptaen-3-ylium
LEDER [O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1C1=C2C=C3CCCN4CCCC(C2=[O+]C2=C5CCCN6CCCC(C=C12)=C56)=C34)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulforhodamine 101 (free acid)
Namnnotering (free acid)
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 606.71
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.