Läs mer
Tocris Bioscience™ Sulforhodamine 101
Beskrivning
Sulforhodamine 101 is a fluorescent dye (excitation maximum ∼ 586 nm; emission maximum ∼ 606). Selective astrocyte marker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulforhodamine 101 |
| CAS | 60311-02-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C31H29ClN2O6S2 |
| Formel vikt | 606.71 |
| Molekylvikt (g/mol) | 625.15 |