Läs mer
Sulforhodamin B, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492752 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492752 25 g 25g
11472752 1 g 1g
11482752 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492752 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215247925
Kemiska identifierare
CAS 3520-42-1
Molekylformel C29H33N2NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 608.70
MDL-nummer MFCD00010180
InChI-nyckel XJENLUNLXRJLEZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Red 52, Phloxinrhodamine
PubChem CID 131852807
IUPAC-namn natrium-3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)-2,7-dimetyl-10λ4-xanten-10-ylium
LEDER [Na+].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(N(CC)CC)=C(C)C=C3C(C3=CC=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C2C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulforhodamine B
Färg Brun-lila
Kvantitet 25 g
Formel vikt 580.66
Fysisk form Pulver