Läs mer
Sulfosalicylsyra, Dihydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfosalicylic Acid |
| Namnnotering | Dihydrat |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun |
| Kvantitet | 2 kg |
| IUPAC-namn | 2-hydroxi-5-sulfobensoesyra;dihydrat |
| Formel vikt | 254.22 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Fysisk form | Kristaller |