Läs mer
Sulfosalicylsyra, Dihydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15597824 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15597824 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
15507834 2 kg Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15597824 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 036401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-05-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 5965-83-3
Molekylformel C9H14O6S
Molekylvikt (g/mol) 250.27
MDL-nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-nyckel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
LEDER C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfosalicylic Acid
Namnnotering Dihydrate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-sulfobensoesyra; bis(metan)
Formel vikt 254.22
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Fysisk form Kristaller