Läs mer
Sulfosalicylic Acid Dihydrate (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Produktkod. 11472944
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11472944 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 11472944 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP177500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sulfosalicylic Acid is used for fixing proteins in agarose and polyacrylamide gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfosalicylic Acid Dihydrate
CAS 5965-83-3
Smältpunkt 106°C
Färg White
pH 0.5
Tändningsrester 0.1% max.
Analysprocentintervall 99.0 to 101.0 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C9H14O6S
Linjär formel HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O
MDL-nummer MFCD00007508,MFCD00149540
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 9094
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Löslighetsinformation 0.02% max. Insoluble Matter
InChI-nyckel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formel vikt 254.22
Procent renhet 99.0 to 101.0%
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, 5-Sulfosalicylic acid