Läs mer
Sulfosalicylsyra, TRC
Produktkod. 30413550
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30413550 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30413550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6994452.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Sulfosalicylic Acid
CAS 97-05-2
Molekylformel C7 H6 O6 S
Kvantitet 2.5 g
Synonym Benzoic acid','2-hydroxy-5-sulfo-, Salicylic acid','5-sulfo- (8CI), 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid, 5-Sulfosalicyclic acid, 5-Sulfosalicylic acid, 5-Sulphosalicylic acid, FD, NSC 190
InChI formel InChI=1S/C7H6O6S/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13)
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-sulfobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 218.184
Formel vikt 217.989