Läs mer
Sulfosuccinimidyl 3-[[2-(Biotinamido)etyl] dithio]propionat natriumsalt (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30427979
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427979 500 mg
30422909 1 g
30425750 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427979 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS699450500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 325143-98-4
Molekylformel C19 H27 N4 O9 S4 . Na
Molekylvikt (g/mol) 606.69
IUPAC-namn natrium; 1-[3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]etyldisulfanyl]propanoyloxi]-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfosuccinimidyl 3-[[2-(Biotinamido)ethyl] dithio]propionat
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H28N4O9S4.Na/c24-14(4-2-1-3-12-17-11(10-33-12)21-19(28)22-17)20-6-8-35-34-7-5-16(26)32-23-15(25)9-13(18(23)27)36(29,30)31;/h11-13,17H,1-10H2,(H,20,24)(H2,21,22,28)(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t11-,12-,13?,17-;/m0./s1
Formel vikt 606.0559