Läs mer
Sulfosuccinimidyl Oleate Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfosuccinimidyl Oleate Sodium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H37NO7S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)30-23-20(24)18-19(22(23)26)31(27,28)29;/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3,(H,27,28,29);/q;+1/p-1/b10-9-; |
| Formel vikt | 481.211 |
| Procent renhet | >95% |