Läs mer
Sulfotep 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfotep |
| CAS | 3689-24-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfotep |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C8 H20 O5 P2 S2 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Sulfotep, Tetraethyl dithionopyrophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| Visa mer |