Läs mer
Sulfotep, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfotep |
| CAS | 3689-24-5 |
| Molekylformel | C8 H20 O5 P2 S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Sulfotep, Tetraethyl dithionopyrophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOP(=S)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | diethoxyphosphinothioyloxy-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.32 |
| Formel vikt | 322.0227 |