Läs mer
Sulfoxaflor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfoxaflor |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10F3N3OS/c1-7(18(2,17)16-6-14)8-3-4-9(15-5-8)10(11,12)13/h3-5,7H,1-2H3 |
| Formel vikt | 277.0497 |
| Procent renhet | >95% |