Läs mer
Svavel, 99,5+%, raffinerat
Produktkod. 11924061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
11924061 500 g Plastflaska 500g
10606242 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11914061 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11924061 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201225000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Add to basket
CAS: 7704-34-9 | S | 32,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7704-34-9
Molekylformel S
Molekylvikt (g/mol) 32.06
MDL-nummer MFCD00085316
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-namn svavel
LEDER [S]
Specifications
Kokpunkt 445,0 °C
Kemiskt namn eller material Sulfur
Smältpunkt 114,0 °C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99,5 % min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Flampunkt 168 °C
Merck Index 15,9099
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol och eter, löslig i koldisulfid, bensen (cirka 2,4 %, vid 30 °C, mycket mer vid högre temperaturer), toluen, aceton (2,65 % vid 25 °C), kloroform (1,5 % vid 18 °C)
Formel vikt 32.05
Procent renhet ≥99.5%
Förpackning Plastflaska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfur
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.