Läs mer
Svavel, 99,5 %, sublimerat
Produktkod. 10740711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10740711 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10400101 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10740711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201250025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7704-34-9 | S | 32,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7704-34-9
Molekylformel S
Molekylvikt (g/mol) 32.06
MDL-nummer MFCD00085316
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-namn svavel
LEDER [S]
Specifikationer
Kokpunkt 445,0 °C
Kemiskt namn eller material Sulfur
Smältpunkt 114,0 °C
Namnnotering 99.5%
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99,4% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Flampunkt 168 °C
Merck Index 15, 9099
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol och eter, löslig i koldisulfid, bensen (cirka 2,4 %, vid 30 °C, mycket mer vid högre temperaturer), toluen, aceton (2,65 % vid 25 °C), kloroform (1,5 % vid 18 °C)
Formel vikt 32.05
Procent renhet 99.5%
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.36
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.