Läs mer
Svavel Standard För ICP , 1000 μg/ml, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| S | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfur Standard |
| Namnnotering | For AA and ICP |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7783-20-2, 7732-18-5 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulphur |
| Molekylformel | H8N2O4S |
| MDL-nummer | MFCD00003391 |
| Teknik | AA, ICP |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning