Läs mer
Svavelkalibreringsset: S @ 0-100 mg/kg i toluen, VHG™
Produktkod. 17922676
Change view
Kvantitet:
11 x 2 ml
Produktkod. Kvantitet
17922676 11 x 2 ml
1 options
Produktkod. 17922676 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer ALKKTSTOLW11100SET
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelkalibreringsset: S @ 0-100 mg/kg i toluen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
Koncentration 0-100 mg/kg
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 11 x 2 ml
Formel vikt 31.972 g/mol