Läs mer
Svavelcertifierat referensmaterial, UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certifierat, Svavel i tung mineralolja, 3,0000 % (30000 ppm), 100 ml. Paragon Scientific™
Produktkod. 16060252
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16060252 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 16060252 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer HMSU18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för kalibrering, verifiering eller för användning i kvalitetskontrollprocedurer för analys av svavelinnehåll i petroleumprodukter, med svavelhalt från 0 (blank) till 5,0000 % (50000 ppm) för varje material.
  • Certifierad enligt strikt efterlevnad av ISO 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering.
  • Högsta nivån av ackrediteringsgaranti, som tillhandahåller den mest trovärdiga certifierade datan som finns tillgänglig i världen.
  • Lämplig för, men inte begränsad till, internationellt erkända testmetoder och protokoll: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Fullt spårbar enligt internationella standarder och låga osäkerhetsnivåer ger maximal datanoggrannhet.
  • Levereras i 100 ml volym, manipulationssäker glasförpackning, vilket ger garanti för provets integritet.
  • Tillverkad i Storbritannien.
  • 12 månaders hållbarhet.
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Nominella värden angivna. Certifierade värden varierar från batch till batch.