Läs mer
Svavelcertifierat referensmaterial, UKAS ISO 17025& ISO 17034 certifierad, svavel i syntetisk diesel, 0,0010 % (10 ppm), 100 ml., Paragon Scientific™
Beskrivning
- Certifierad i strikt överensstämmelse med ISO 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering.
- Högsta nivå av ackrediteringsgaranti, ger den mest trovärdiga certifierade informationen som finns tillgänglig över hela världen.
- Lämplig för men inte begränsat till internationellt erkända testmetoder och protokoll: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
- Fullt spårbart till internationella standarder och låga nivåer av osäkerhet uppnår maximal noggrannhet av data.
- Levereras i 100 ml volym, manipuleringssäker glasförpackning, som garanterar provets integritet.
- Tillverkad i Storbritannien.
- 12 månaders hållbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ALK-GOSU-02 - Sulfur @ 0.001% (10ppm) in Synthetic Diesel
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.