Läs mer
Sulfur & Chlorine Standard: S, Cl @ 1.0 wt% in 75 cSt Mineral Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorine∣Sulfur |
| CAS | 7782-50-5, 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorine∣Sulfur |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningstyp | Mixture |
| Element | Multi-element |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt Mineral Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chlorine 1 %∣Sulfur 1 % |