Läs mer
Sulfur, colloidal powder, Honeywell™
Produktkod. 15621370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15621370 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15621370 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 138251KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Fysisk form Colloidal Powder
Kvantitet 1 kg
Molekylformel S
MDL-nummer MFCD00085316
UN-nummer 1350
Flampunkt 207°C (404.6°F)
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S]
IUPAC-namn sulfur
Molekylvikt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formel vikt 32.07g/mol
Tändpunkt 450°F
Ångtryck 10mmHg (246°C), 1mmHg (183.8°C)
Densitet Vapor Density: 8.9 (vs air)