Läs mer
Svavel i råolja standardlösning, 1000 μg/g (0,10 %), Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426405
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426405 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15426405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041885.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
Namnnotering 1000 μg/g (0,10 %)
CAS 7704-34-9
Odör Obehagligt
Fysisk form Vätska
Molekylformel S
MDL-nummer MFCD00085316
Färg Svart
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S]
IUPAC-namn svavel
Molekylvikt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:26833
Formel vikt 3350
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.