Läs mer
Svavel i diesel ASTM D 5453; ISO 20846 (Nominellt värde: 7,2 mg/kg), Paragon Scientific™
Produktkod. 16060040
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16060040 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 16060040 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer CRMSUGOLO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Certifierade referensmaterial för kalibrering och verifiering av laboratorieinstrument som används för att testa petroleum och derivatprodukter för svavelinnehåll ASTM D5453; ISO 20846
  • Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certifierad av Round Robin Method av oberoende testlaboratorier
  • Säkerställer god interlaboratorisk korrelation
  • Levereras i manipuleringssäkert UN-kompatibelt säkerhetspaket
  • Förpackningsstorlek 250 ml
  • 12 månaders hållbarhet
Specifikationer
UN-nummer UN 1202
Kvantitet 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Certified Reference Material, Sulphur Standard Sulphur in Diesel (Low) approx 7.2mg/kg 250mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gasoil : fuels, diesel
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.