Läs mer
Sulfur, Extra Pure, Precipitated, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10020380 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10020380 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10020380 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8990/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 445°C
Smältpunkt 113°C
CAS 7704-34-9
Färg Yellow
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel S
MDL-nummer MFCD00085316
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S]
IUPAC-namn sulfur
Molekylvikt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formel vikt 32.06g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfur precipitated
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.