Läs mer
Svavel, blommor, 99%
Produktkod. 11399236
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399236 2500 g 2500g
11389236 100 g 100g
15493147 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17260.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1813.85 SEK
    1628.65 SEK / 2500g
    Save 185.20 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7704-34-9 | S
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7704-34-9
Molekylformel S
Specifikationer
Kokpunkt 444 °C
Smältpunkt 117 °C till 120 °C
Fysisk form Fast
Kvantitet 2500 g
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulphur, flowers
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfur