Läs mer
Sulfur-Free Barium Concentrate: Ba @ approx. 7 wt% in Hydrocarbons, VHG™
Beskrivning
Sulfur-Free Barium Concentrate: Ba @ approx. 7 wt% in Hydrocarbons
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium |
| CAS | 5-3-7440 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Palladium |
| Molekylformel | Pd |
| Synonym | Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211 |
| InChI formel | InChI=1S/Pd |
| LEDER | [Pd] |
| IUPAC-namn | palladium |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrocarbon Oil |
| Visa mer |