Läs mer
Sulfur-Free Bismuth Standard: Bi @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Produktkod. 17988239
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17988239 50 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17988239 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSFBI100050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur-Free Bismuth Standard: Bi @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth
CAS 7440-69-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Bismuth
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Bi
Synonym Bismuth, elemental
InChI formel InChI=1S/Bi
LEDER [Bi]
IUPAC-namn bismuth
Lösningsmedel eller matris 20 cSt Hydrocarbon Oil
Molekylvikt (g/mol) 208.98
Kvantitet 50 g
Formel vikt 208.98 g/mol