Läs mer
Svavelfri borstandard: B @ 5000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron |
| CAS | 7440-42-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Boron |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | B |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Synonym | B |
| InChI formel | InChI=1 S/B |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| LEDER | [B] |
| Visa mer |