Läs mer
Svavelfritt kalciumkoncentrat: Ca @ cirka 2 viktprocent i kolväten, VHG™
Produktkod. 30003106
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003106 100 g
30002981 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003106 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGROSFCA2100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelfritt kalciumkoncentrat: Ca @ cirka 2 viktprocent i kolväten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
CAS 7440-70-2
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Calcium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ca
Synonym Ca
InChI formel InChI=1S/Ca
LEDER [Ca]
IUPAC-namn Kalcium
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 40.078
Kvantitet 100 g
Formel vikt 39,963 g/mol