Läs mer
Svavelfri kalciumstandard: Ca @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17964196
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17964196 50 g
1 options
Produktkod. 17964196 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSFCA500050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelfri kalciumstandard: Ca @ 5000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
CAS 7440-70-2
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Calcium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ca
Synonym Ca
InChI formel InChI=1S/Ca
LEDER [Ca]
IUPAC-namn Kalcium
Lösningsmedel eller matris 20 cSt kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 40.078
Kvantitet 50 g
Formel vikt 39,963 g/mol