Läs mer
Svavelfri ceriumstandard: Ce @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17901526
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17901526 50 g
1 options
Produktkod. 17901526 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSFCE5000A50G+
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelfri ceriumstandard: Ce @ 5000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium
CAS 7440-45-1
Analyt- eller komponentnamn Cerium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ce
Koncentration 5000 μg/g
Synonym Ce
InChI formel InChI=1S/Ce
LEDER [Ce]
IUPAC-namn Cerium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 140.116
Kvantitet 50 g
Formel vikt 139,905 g/mol