Läs mer
Svavelfritt kopparkoncentrat: Cu @ cirka 3 viktprocent i kolväten, VHG™
Produktkod. 30003021
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30003021 25 g
1 options
Produktkod. 30003021 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGROSFCU325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelfritt kopparkoncentrat: Cu @ cirka 3 viktprocent i kolväten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium
CAS 7440-28-0
Analyt- eller komponentnamn Thallium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Tl
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI formel InChI=1S/Tl
LEDER [Tl]
IUPAC-namn Tallium
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 204.38
Kvantitet 25 g
Formel vikt 204,974 g/mol