Läs mer
Svavelfri manganstandard: Mn @ 1000 μg/g i kolväteolja
Produktkod. 30322443
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30322443 50 g 50g
1 options
Produktkod. 30322443 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSFMN1000A50G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese
CAS 7439-96-5
Analyt- eller komponentnamn Manganese
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Mn
Koncentration 1000 μg/g
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Mn
InChI formel InChI=1 S/Mn
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Mn]
Element Mn
IUPAC-namn Mangan
Lösningsmedel eller matris 20 cSt kolväteolja
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 54.94
Kvantitet 50 g
Formel vikt 54.938