Läs mer
Svavelfritt fosforkoncentrat: P @ cirka 11 viktprocent i kolväten, VHG™
Description
Svavelfritt fosforkoncentrat: P @ cirka 11 viktprocent i kolväten
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Phosphorus |
| Molekylformel | P |
| Synonym | P |
| InChI formel | InChI=1S/P |
| LEDER | [P] |
| IUPAC-namn | Fosfor |
| Lösningsmedel eller matris | Kolväteolja |
| Show More |