Läs mer
Svavelfri fosforstandard: P @ 10 viktprocent (100 000 μg/g) i 75 cSt kolväteolja
Produktkod. 30316792
Change view
Kvantitet:
400 g
Förpackningsstorlek:
400g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30316792 400 g 400g
1 options
Produktkod. 30316792 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSFP10P400G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus
CAS 7723-14-0
Analyt- eller komponentnamn Phosphorus
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel P
Koncentration 10 %
Synonym P
InChI formel InChI=1 S/P
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [P]
Element P
IUPAC-namn Fosfor
Lösningsmedel eller matris 75 cSt kolväteolja
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Molekylvikt (g/mol) 30.97
Kvantitet 400 g
Formel vikt 30.9738