Läs mer
Svavelfri fosforstandard: P @ 5 viktprocent (50 000 μg/g) i 75 cSt kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phosphorus |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | P |
| Koncentration | 5 % |
| Synonym | P |
| InChI formel | InChI=1 S/P |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| LEDER | [P] |
| Visa mer |