Läs mer
Svavelfritt kaliumkoncentrat: K @ cirka 4 viktprocent i kolväten, VHG™
Produktkod. 30003192
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003192 25 g
30002986 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003192 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGROSFK425G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelfritt kaliumkoncentrat: K @ cirka 4 viktprocent i kolväten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Potassium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel K
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
LEDER [K]
IUPAC-namn Kalium
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 39.1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 38,9637 g/mol