Läs mer
Svavelfritt kaliumstandard: K @ 5000 μg/g i kolväteolja
Produktkod. 30311198
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30311198 50 g 50g
1 options
Produktkod. 30311198 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSFK500050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium
CAS 9-7-7440
Analyt- eller komponentnamn Potassium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel K
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Kalium;
InChI formel InChI=1 S/KH
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [K]
Element K
IUPAC-namn Kalium
Lösningsmedel eller matris 20 cSt kolväteolja
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 39.1
Kvantitet 50 g
Formel vikt 38.9637