Läs mer
Sulfur-Free Silicon Concentrate: Si @ approx. 18 wt% in Hydrocarbons, VHG™
Beskrivning
Sulfur-Free Silicon Concentrate: Si @ approx. 18 wt% in Hydrocarbons
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silicon |
| CAS | 7440-21-3 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Silicon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Si |
| Synonym | Silicon |
| InChI formel | InChI=1S/Si |
| LEDER | [Si] |
| IUPAC-namn | silicon |
| Visa mer |