Läs mer
Svavelfritt natriumkoncentrat: Na @ cirka 3 viktprocent i kolväten, VHG™
Produktkod. 30003113
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30003113 25 g
1 options
Produktkod. 30003113 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGROSFNA325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelfritt natriumkoncentrat: Na @ cirka 3 viktprocent i kolväten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Na
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
LEDER [Na]
IUPAC-namn natrium
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 22.99
Kvantitet 25 g
Formel vikt 22,9898 g/mol